Learn More
Cole-Parmer™ Regulador de gas
Marca: Cole-Parmer™ 68826-36
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Regulador subminiatura de 0 a 0,344 bar (de 0 a 5 psig); NPT (hembra) de 0,157 cm (0,062 pulg) | |
Cilindro | |
29,46 mm |
Regulador de gas | |
Latón |