Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
1013.00€ - 21525.00€
Especificaciones
Tipo de producto | GammaBind Plus Sepharose |
---|---|
Ligando | Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region |
Tamaño de partículas | 90 μm |
Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C, 20% Ethanol |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11584945
|
Cytiva
17-0886-01 |
5 mL |
1013.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11594945
|
Cytiva
17-0886-02 |
25 mL |
3795.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11504955
|
Cytiva
17-0886-04 |
500 mL |
21525.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
- More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
- Yields up to 18mg/mL mouse IgG
- Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
Especificaciones
GammaBind Plus Sepharose | |
Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region | |
90 μm | |
2°C to 8°C, 20% Ethanol |