Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Código de producto. 11594945 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11594945 25 mL 25 ml
11584945 5 mL 5 ml
11504955 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11594945 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17088602
 Artículo restringido
En stock
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
  • Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
  • More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
  • Yields up to 18mg/mL mouse IgG
  • Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto GammaBind Plus Sepharose
Ligando Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
Tamaño de partículas 90 μm
Contenido y almacenamiento 2°C to 8°C, 20% Ethanol
Cantidad 25 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • GammaBind Plus Sepharose, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.