Learn More
gamma tubulin Rabbit anti-Canine, Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | gamma tubulin |
---|---|
Concentración | 0.29 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16864715
|
Proteintech
26195-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16854715
|
Proteintech
26195-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody can label the centrosome structure.
This gene encodes a protein that interacts with thyroid hormone receptors, also known as hormone-dependent transcription factors. The gene product interacts specifically with the ligand binding domain. This gene is one of several that may play a role in early-stage non-small cell lung cancer.Especificaciones
gamma tubulin | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Canine, Human, Mouse | |
P23258, P83887, Q9GKK5 | |
103733, 403695, 7283 | |
gamma tubulin Fusion Protein Ag23575 | |
Primary | |
-20°C | |
TUBG1 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Gamma 1 tubulin, GCP 1, TUBG, TUBG1, TUBGCP1, Tubulin gamma 1 chain, tubulin, gamma 1, tubulin-gamma | |
TUBG1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |