Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Storage Bin
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12387107
  • 3715.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
Especificaciones
Especificaciones
15L
Cubo de almacenamiento
Dimensiones de la bolsa: L x An x Al: 21,5 x 23,5 x 29,5cm (8,46 x 9,25 x 11,61 in)