Learn More
Fisherbrand™ Bandeja de almacenamiento con seguridad radiológica gamma
Código de producto. p-7083394 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 l
2L
15L
20L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12317117 20L cada uno
12397107 1 l cada uno
12387107 15L cada uno
12337117 2L cada uno
4 options
Código de producto. 12317117
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona protección contra la radiación para su uso en laboratorios.
  • Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Dimensiones de la bolsa: L x An x Al: 21,5 x 23,5 x 38cm (8,46 x 9,25 x 14,96 in)
Tipo de producto Cubo de almacenamiento
Capacidad 20L