Learn More
Fisherbrand™ Gamma Radiation Safe Storage Bin
Provides radiation protection shielding for use in laboratories.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Sirve como solución perfecta para el almacenamiento a corto plazo de desechos radiactivos o radioisótopos
Especificaciones
2L | |
Seguridad radiológica gamma | |
Cubo de almacenamiento | |
Dimensiones de la bolsa: L x An x Al: 13 x 13 x 13cm (5,12 x 5,12 x 5,12 in) |