Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Galus
Aislado con piel de oveja de buena calidad para mantener los pies calientes en las condiciones más frías. La suela de caucho de nitrilo no rendirá si la temperatura sube hasta los 300 grados en el exterior.
146.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Zip |
Color | Negro |
Diseñar | Galus |
Material de revestimiento | Fur |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978751
|
Emma Safety Footwear
MM58086037 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988751
|
Emma Safety Footwear
MM58086038 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998751
|
Emma Safety Footwear
MM58086039 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908761
|
Emma Safety Footwear
MM58086040 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918761
|
Emma Safety Footwear
MM58086041 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928761
|
Emma Safety Footwear
MM58086042 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938761
|
Emma Safety Footwear
MM58086043 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948761
|
Emma Safety Footwear
MM58086044 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958761
|
Emma Safety Footwear
MM58086045 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968761
|
Emma Safety Footwear
MM58086046 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978761
|
Emma Safety Footwear
MM58086047 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988761
|
Emma Safety Footwear
MM58086048 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Forro de piel y aislamiento para lograr mayor sensación de calidez.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Fur | |
Steel |
Zip | |
Galus | |
Cuero |