Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Galus
Aislado con piel de oveja de buena calidad para mantener los pies calientes en las condiciones más frías. La suela de caucho de nitrilo no rendirá si la temperatura sube hasta los 300 grados en el exterior.
Marca: Emma Safety Footwear MM58086038
Detalles adicionales : Peso : 1.80400kg
Descripción
- S2-Zapatos de seguridad para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Forro de piel y aislamiento para lograr mayor sensación de calidez.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Fur | |
38 |
Zip | |
Galus | |
Cuero | |
Steel |