Learn More
Eutéctio de galio e indio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Galio indio eutéctico, Ga:In; 75,5:24,5 % de peso, 50 g, 99,99 % (base metálica), 6.2, clase de peligro:8; grupo de embalaje:III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15,7 °C, MFCD00144387, líquido
39.20€ - 607.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11341819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.03 |
1 g |
39.20€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11331819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.09 |
10 g |
170.00€
10 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11351819
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012478.18 |
50 g |
607.00€
50 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices. Gallium-Indium eutectic top contact, and a halogen light source was used to test P3HT-PCBM organic solar cells.