Learn More
Eutéctio de galio e indio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341819 1 g 1 g
11331819 10 g 10 g
11351819 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11341819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012478.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Galio indio eutéctico, Ga:In; 75,5:24,5 % de peso, 50 g, 99,99 % (base metálica), 6.2, clase de peligro:8; grupo de embalaje:III, 231-163-8, H290-H314-H335, P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c, 15,7 °C, MFCD00144387, líquido
It useful as a contact electrode for the electrical characterization of thin film organic and semiconductor devices. Gallium-Indium eutectic top contact, and a halogen light source was used to test P3HT-PCBM organic solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gallium Indium eutectic
Punto de fusión 15.7°C
Densidad 6.2
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Formulario Líquido
Fórmula molecular Ga:In; 75.5:24.5 wt%
Número MDL MFCD00144387
Información de solubilidad Insoluble in water or organic solvents.