Learn More
Galectin-13 Mouse, Clone: PP13/1164, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 29124-MSM4-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15920138
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Galectin-13
Cytoplasmic and Cell Surface
PP13/1164
Unconjugated
XP_016882204
Recombinant human Galectin-13 protein fragment (aa23-134)
K-562 cells. Placenta or Spleen.
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
16kDa (monomer) ;32kDa (homodimer)
Protein A/G Purified
RUO
29124
IgG2b