missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-13 Mouse, Clone: PP13/1164, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 510.00€

Especificaciones

Antígeno Galectin-13
Clon PP13/1164
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15920138
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
29124-MSM4-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15910138
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
29124-MSM4-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Galectin-13
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
29124
IgG2b
Protein A/G Purified
Cytoplasmic and Cell Surface
K-562 cells. Placenta or Spleen.
PP13/1164
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
XP_016882204
Recombinant human Galectin-13 protein fragment (aa23-134)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
16kDa (monomer) ;32kDa (homodimer)
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications