Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16276-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16805864
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
G3BP2 gene ontology annotations related to this gene include stress granule assembly.
Especificaciones
Especificaciones
G3BP2
Polyclonal
Unconjugated
G3BP2
G3BP 2, G3BP2, KIAA0660
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
9908
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UN86
G3BP2
G3BP2 Fusion Protein Ag9355
150 μL