missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
G3BP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | G3BP2 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16815864
|
Proteintech
16276-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16805864
|
Proteintech
16276-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
G3BP2 gene ontology annotations related to this gene include stress granule assembly.Especificaciones
G3BP2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9UN86 | |
9908 | |
G3BP2 Fusion Protein Ag9355 | |
Primary | |
-20°C | |
G3BP2 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
G3BP 2, G3BP2, KIAA0660 | |
G3BP2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |