Learn More
Manta Diagnostics™ Funnel, Base Support and Clip
Funnel with base support and clip
Marca:  Manta Diagnostics™ AL7
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16614822
  • 189.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Opciones de 300 ml, 500 ml y 1 l disponibles
Especificaciones
Especificaciones
300 ml
Esterilizable en autoclave
1
Vidrio