Learn More
Manta Diagnostics™ Funnel, Base Support and Clip
Funnel with base support and clip
189.00€ - 354.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduado | No |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16614822
|
Manta Diagnostics™
AL7 |
300 ml |
189.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16604822
|
Manta Diagnostics™
AL6 |
500 ml |
213.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16694812
|
Manta Diagnostics™
AL5 |
1000 ml |
354.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
300 mL, 500 mL, and 1 L options availableEspecificaciones
Vidrio | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
1 |