Learn More
Manta Diagnostics™ Funnel, Base Support and Clip
Funnel with base support and clip
Marca:  Manta Diagnostics™ AL6
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16604822
  • 213.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Opciones de 300 ml, 500 ml y 1 l disponibles
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
Esterilizable en autoclave
1
Vidrio