Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte alto Freedite
Los zapatos de seguridad de corte alto Euro Protection™ Freedite están acolchados para un ajuste cómodo y ceñido, cuentan con un puente que aporta rigidez y tienen puntera de material compuesto para mayor seguridad.
Marca: Euro Protection™ 9FREH40
Detalles adicionales : Peso : 1.49000kg
Descripción
- Puente para rigidez torsional.
- Acolchado para un ajuste ceñido.
- También disponible con suela resistente a los peligros eléctricos previa solicitud (Referencia: 9FEHH).
- Exterior de piel flor, adorno reflectante en la parte trasera.
- Revestimiento de malla 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
- Puntera compuesta.
- Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
- Entresuela de poliuretano inyectado.
- Suela de poliuretano.
Especificaciones
Negro | |
Cuero | |
Plantilla extraíble textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. | |
Alto | |
602 g por zapato de talla 8 |
Revestimiento de malla 3D transpirable | |
40 | |
Poliuretano, tejido compuesto | |
Compuesto | |
EN ISO 20345: 2011 |