Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad de corte alto Freedite
Los zapatos de seguridad de corte alto Euro Protection™ Freedite están acolchados para un ajuste cómodo y ceñido, cuentan con un puente que aporta rigidez y tienen puntera de material compuesto para mayor seguridad.
55.10€ - 58.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material de revestimiento | Revestimiento de malla 3D transpirable |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Plantilla extraíble textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. |
Material de la suela | Poliuretano, tejido compuesto |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15765615
|
Euro Protection™
9FREH36 |
36 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15775615
|
Euro Protection™
9FREH37 |
37 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15785615
|
Euro Protection™
9FREH38 |
38 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15795615
|
Euro Protection™
9FREH39 |
39 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15705625
|
Euro Protection™
9FREH40 |
40 |
55.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15715625
|
Euro Protection™
9FREH41 |
41 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15725625
|
Euro Protection™
9FREH42 |
42 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15735625
|
Euro Protection™
9FREH43 |
43 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15745625
|
Euro Protection™
9FREH44 |
44 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15755625
|
Euro Protection™
9FREH45 |
45 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15765625
|
Euro Protection™
9FREH46 |
46 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15775625
|
Euro Protection™
9FREH47 |
47 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15785625
|
Euro Protection™
9FREH48 |
48 |
58.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Puente para rigidez torsional.
- Acolchado para un ajuste ceñido.
- También disponible con suela resistente a los peligros eléctricos previa solicitud (Referencia: 9FEHH).
- Exterior de piel flor, adorno reflectante en la parte trasera.
- Revestimiento de malla 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, textil y de espuma.
- Puntera compuesta.
- Suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones.
- Entresuela de poliuretano inyectado.
- Suela de poliuretano.
Especificaciones
Negro | |
Cuero | |
Poliuretano, tejido compuesto | |
Compuesto | |
EN ISO 20345: 2011 |
Revestimiento de malla 3D transpirable | |
Plantilla extraíble textil y de espuma, suela no metálica (tejido compuesto) resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano. | |
Alto | |
602 g por zapato de talla 8 |