Learn More
Fraction V Bovine Albumin, pH 7, Thermo Scientific Chemicals
Heat-Shock fractionated
Marca:  Thermo Scientific J10857.A1
Detalles adicionales : CAS : 9048-46-8 Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875248
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Source: Bovine blood
  • Form: Lyophilized powder
  • Assay (electrophoresis): ≥98.0%
  • Protein: ≥96.0%
  • pH (2%, H2O): 6.5 - 7.5
  • Loss On Drying: ≤5.0%
  • Residue on Ignition: ≤2.0%
  • CAS: 9048-46-8
Especificaciones
Especificaciones
6.5 to 7.5
Bovine blood
Plastic bottle
Lyophilized
1 kg
4°C
Fraction V Bovine Albumin
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos