Learn More
Cytiva FPM/PEEK/Polypropylene/Silicone/ETFE Adapter Complete
Marca: Cytiva 28-9663-83
Detalles adicionales : Peso : 0.41900kg
Especificaciones
Adaptador completo | |
1 unidad | |
Para HiScale 16 |
40 °C | |
Red (20 μm), 1 pantalla de soporte, 1 distribuidor, 1 junta tórica de 10,3 × 2,4 mm (FPM), 1 empalme de 1,52 mm (1/16 pulgadas), tubo de PEEK de 30 cm con DI de 1,0 mm (1/16 pulgadas), 1 eje interior, 1 eje adaptador, 1 dispositivo antirotación, 1 tapón de cierre, 1 botón de cierre, tubo de silicona de 50 mm con 2,1 × 4,2 mm (DI × DE), 1 tuerca ciega M6, 1 conector de apriete manual, 1 unión h/h, 1 tapón de cierre de apriete manual | |
FPM, PEEK, Polipropileno, silicona y ETFE |