Learn More
Cytiva FPM/PEEK/Polypropylene/Silicone/ETFE Adapter Complete
357.00€ - 463.00€
Especificaciones
Tipo | Adaptador completo |
---|---|
Temperatura máx. (métrico) | 40 °C |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Incluye | Red (20 μm), 1 pantalla de soporte, 1 distribuidor, 1 junta tórica de 10,3 × 2,4 mm (FPM), 1 empalme de 1,52 mm (1/16 pulgadas), tubo de PEEK de 30 cm con DI de 1,0 mm (1/16 pulgadas), 1 eje interior, 1 eje adaptador, 1 dispositivo antirotación, 1 tapón de cierre, 1 botón de cierre, tubo de silicona de 50 mm con 2,1 × 4,2 mm (DI × DE), 1 tuerca ciega M6, 1 conector de apriete manual, 1 unión h/h, 1 tapón de cierre de apriete manual |
Material | FPM, PEEK, Polipropileno, silicona y ETFE |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12445680
|
Cytiva
28-9663-83 |
Para HiScale 16 |
357.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11673224
|
Cytiva
28-9663-84 |
Para HiScale 26 |
463.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Adaptador completo | |
1 unidad | |
FPM, PEEK, Polipropileno, silicona y ETFE |
40 °C | |
Red (20 μm), 1 pantalla de soporte, 1 distribuidor, 1 junta tórica de 10,3 × 2,4 mm (FPM), 1 empalme de 1,52 mm (1/16 pulgadas), tubo de PEEK de 30 cm con DI de 1,0 mm (1/16 pulgadas), 1 eje interior, 1 eje adaptador, 1 dispositivo antirotación, 1 tapón de cierre, 1 botón de cierre, tubo de silicona de 50 mm con 2,1 × 4,2 mm (DI × DE), 1 tuerca ciega M6, 1 conector de apriete manual, 1 unión h/h, 1 tapón de cierre de apriete manual |