Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de seguridad Optifix™ Fortuna™
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
Marca:  Poulten Graf™ 101 10638
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10469652
  • 977.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para la dispensación de ácidos fuertes y productos químicos agresivos (sin HF).Los dispensadores de seguridad Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación de vidrio y un pistón recubierto de PTFE con lengüeta de sellado.
  • Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
  • Con certificado, numerado individualmente
  • El cilindro de dispensación de vidrio está recubierto con plástico para evitar roturas
  • Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
  • La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
  • Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Especificaciones
Optifix
De 2 a 10 ml
Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido