Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de seguridad Optifix™ Fortuna™
For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.
540.00€ - 1155.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10252371
|
Poulten Graf™
101 10727 |
De 0,4 a 2 ml | Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10684321
|
Poulten Graf™
101 10738 |
De 2,0 a 10 ml | Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10654151
|
Poulten Graf™
101 10748 |
De 10 a 50 ml | Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado |
819.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10058720
|
Poulten Graf™
101 10751 |
De 20 a 100 ml | Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10314121
|
Poulten Graf™
101 10733 |
De 1 a 5 ml | Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado |
540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10549491
|
Poulten Graf™
101 10744 |
De 6 a 30 ml | Pistón recubierto de PTFE, lengüeta de sellado |
748.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10469652
|
Poulten Graf™
101 10638 |
De 2 a 10 ml | Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido |
977.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10719212
|
Poulten Graf™
101 10738S |
De 2 a 10 ml | Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador |
667.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11778286
|
Poulten Graf™
101 10744S |
De 6 a 30 ml | Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador |
901.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11788286
|
Poulten Graf™
101 10748S |
De 10 a 50 ml | Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador |
972.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11792358
|
Poulten Graf™
101 10633 |
De 1 a 5 ml | Pistón especial recubierto de PTFE muy sólido |
977.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10341222
|
Poulten Graf™
101 10733S |
De 1 a 5 ml | Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador |
667.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11768286
|
Poulten Graf™
101 10727S |
De 0,4 a 2 ml | Pistón con revestimiento de PTFE, llave de paso y válvula del ventilador |
667.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para la dispensación de ácidos fuertes y productos químicos agresivos (sin HF).Los dispensadores de seguridad Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación de vidrio y un pistón recubierto de PTFE con lengüeta de sellado.
- Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
- With certificate, individually numbered
- Glass dispensing cylinder is coated with plastic to provide breakage protection
- Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
- Graduation on the scale is lasered and easy to read
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment