Learn More
BRAND™ Pinzas
Pinzas de PTFE
Marca: BRAND™ 113135
73.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
Especificaciones
Rectangulares | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
200 mm | |
1 |