Learn More
BRAND™ Pinzas
Pinzas de PTFE
43.50€ - 80.70€
Especificaciones
Estilo de punta | Rectangulares |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10253111
|
BRAND™
113125 |
100 mm |
43.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10263111
|
BRAND™
113135 |
200 mm |
80.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10746861
|
BRAND™
113130 |
150 mm |
52.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Rectangulares | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 |