Learn More
Invitrogen™ Follistatin (FST) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHFSTX10
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
The Human Follistatin (Hu FST) ELISA quantitates Hu FST in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FST. Principle of the method The Human FST solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La follistatina es una proteína gonadal de cadena única que inhibe específicamente la liberación de hormonas foliculoestimulantes. El gen FST único codifica dos isoformas, FST317 y FST344, que contienen 317 y 344 aminoácidos respectivamente, como resultado del empalme alternativo del ARNm precursor. En un estudio en el que se analizaron 37 genes candidatos para determinar su vinculación y asociación con el síndrome de ovario poliquístico (SOP) o la hiperandrogenemia en 150 familias, se encontraron pruebas que relacionan el SOP con la follistatina.Especificaciones
P19883 | |
500 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 10 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
10468 | |
< 12% | |
Solución de parada, Tampón de lavado, Anticuerpo de detección biotinilado, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Cromógeno, SAV-HRP | |
10 × 96 pruebas | |
Diferenciación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 0,512 a 125 ng/ml | |
De 0,5 ng/ml a 125 ng/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FS | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
FS | |
1 h 20 min |