Learn More
Uvex Mascarilla de plegado plano silv-Air p 8203 FFP2
El color gris en el exterior de las máscaras silv-Air p evita que se ensucien rápidamente y que el usuario tenga que desecharlas prematuramente.Por el contrario, el interior es de color blanco.Además, y con todos los productos de esta familia, la geometría de la nariz en 3D garantiza un ajuste óptimo, incluso con diferentes formas de cara.
Marca: Uvex 8708203
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Características generales
- Mascarilla de pliegue plano de filtración de partículas
- Revestimiento de material hidrófobo
- Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
- Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
- Capas de espuma en el área de la barbilla y la nariz para un ajuste óptimo y seguro
- Selladas individualmente
- Color: plateado
Características de protección
- Respirador FFP2 certificado de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009
- Marcado D (la mascarilla ha superado la prueba de polvo de dolomita): buena transpirabilidad incluso con altos niveles de polvo
- No reutilizable
Características de confort
- Banda de sujeción perfecta para un ajuste cómodo y seguro.
- Pinza de nariz integrada ajustable y flexible
- Acolchado de espuma en la barbilla y la nariz para un ajuste óptimo y seguro
Especificaciones
EN 149 (marcado D) | |
PP / poliéster | |
FFP2 |
Sí | |
No | |
No estéril |