Learn More
Abnova™ FNTA (Human) Recombinant Protein
Human FNTA full-length ORF ( AAH17029, 1 a.a. - 379 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002339-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105101
  • 518.16€ / 25 microgramos
Envío estimado: 08-03-2022
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAATEGVGEAAQGGEPGQPAQPPPQPHPPPPQQQHKEEMAAEAGEAVASPMDDGFVSLDSPSYVLYRDRAEWADIDPVPQNDGPNPVVQIIYSDKFRDVYDYFRAVLQRDERSERAFKLTRDAIELNAANYTVWHFRRVLLKSLQKDLHEEMNYITAIIEEQPKNYQVWHHRRVLVEWLRDPSQELEFIADILNQDAKNYHAWQHRQWVIQEFKLWDNELQYVDQLLKEDVRNNSVWNQRYFVISNTTGYNDRAVLEREVQYTLEMIKLVPHNESAWNYLKGILQDRGLSKYPNLLNQLLDLQPSHSSPYLIAFLVDIYEDMLENQCDNKEDILNKALELCEILAKEKDTIRKEYWRYIGRSLQSKHSTENDSPTNVQQ
Especificaciones
Especificaciones
AAH17029
farnesyltransferase, CAAX box, alpha
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FNTA
GST
2339
Wheat germ expression system
25 μg
FPTA, MGC99680, PGGT1A, PTAR2
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer