Learn More
Ismatec™ Viton™ Extension Tubing
Specialized extension tubing for concentrated acids and corrosive solvents. Ismatec™ Viton™ Extension Tubing is for 2- and 3-stop tubing.
Marca:  Ismatec™ SC0550
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398042
  • 274.00€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Amplio intervalo de temperatura.
  • Vida útil limitada.
  • No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Excelente
    • Soluciones alcalinas: Excelente
    • Disolventes: Limitada
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: razonable
  • Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de extensión
No esterilizable en autoclave
0,51 mm
2,31 mm
15 m
1,8 mm
-31 °C
CO2 38, O2 14, N2 5
Negro
de 204 °C
FDA 21 CFR1,5.3,0
0,02 in
Viton
50 ft
0,07 in
Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes MS-CA pequeños.
0,51 mm de diámetro interior
Vida útil limitada
Buena