Learn More
Ismatec™ Tubos de extensión Viton™
Código de producto. p-7115977
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
0,51 mm de diámetro interior
1,52 mm de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10398042 0,51 mm de diámetro interior 10 metros
10684593 1,52 mm de diámetro interior 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10398042 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 9763218
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubos de extensión especializados para ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Los tubos de extensión Ismatec™ Viton™ están diseñados para tubos de 2 y 3 tapones.
  • Alta resistencia a productos químicos.
  • Baja permeabilidad a los gases.
  • Amplio intervalo de temperatura.
  • Vida útil limitada.
  • No deben usarse para alimentos, bebidas ni fármacos.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Excelente
    • Soluciones alcalinas: Excelente
    • Disolventes: Limitada
    • Presión: No se recomienda
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: razonable
  • Esterilización: No se recomienda.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR1,5.3,0
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
Material Viton
Diámetro exterior (imperial) 0,09 in, 2,31 mm
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0,07 in
Grosor (métrico) 1,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos concentrados y disolventes corrosivos. Casetes MS-CA pequeños.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -31 °C
Tamaño de los tubos 0,51 mm de diámetro interior
Permeabilidad a los gases CO2 38, O2 14, N2 5
Limitaciones Vida útil limitada
Color Negro
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 204 °C
Tipo de producto Tubos de extensión