Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 1 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marca: Merck FALP04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Membrana hidrófoba con revestimiento laminado para facilitar el manejo
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)Aplicaciones: Membrana Fluoropore™: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UVEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
PTFE | |
No estéril | |
Aclarado de ácidos, bases y disolventes; aclarado de soluciones de alcohol; espectroscopía UV. | |
hidrófobos | |
100/paq. | |
hidrófobos | |
47 mm |
3 psi | |
Filtro de pantalla | |
1,0 μm | |
100 ml/min x cm2 | |
16,0 L/min/cm2 | |
100Pack | |
Membranas de filtración | |
47 mm |