Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 1 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
371.00€ - 1150.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanca
Tipo de filtro Filtro de pantalla
Material PTFE
Tamaño de poro 1,0 μm
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Caudal Precio Cantidad y disponibilidad  
10014830
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FALP01300
13 mm 100 ml/min x cm2
371.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10238300
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FALP02500
25 mm 100 ml/min x cm2
476.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10656361
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FALP03700
37 mm 100 ml/min x cm2
640.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10615981
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FALP04700
47 mm 100 ml/min x cm2
605.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10420601
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FALP09050
90 mm 2 l/min x cm16
940.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10054580
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
FALP14250
142 mm 100 ml/min x cm2
1150.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membrana hidrófoba con revestimiento laminado para facilitar el manejo
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Applications: Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de pantalla
1,0 μm
hidrófobos
hidrófobos
Blanca
PTFE
No estéril
Membranas de filtración