Learn More
Cytiva Fluoro Rubber Peristaltic Tubing
Fluororubber tubing for Peristaltic Pump P-1.
Marca:  Cytiva 19-7628-01
Detalles adicionales : Peso : 0.00700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12477990
  • 159.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Bomba peristáltica P-1
3,1 mm
Caucho fluorado
Tubos peristálticos
140 mm