Learn More
Cytiva Tubo peristáltico de caucho fluorado
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
3,1 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Bomba peristáltica P-1 |
| Tipo | Tubos peristálticos |
| Diámetro interior (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud global (métrico) | 140 mm |
| Material | Caucho fluorado |