Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC Column
Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency. Perfluorinated phases provide unique selectivity
Marca: Thermo Scientific™ 82505-102130
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Características de la fase sólida de Fluophase RP (perfluorohexil)
- Las fases perfluoradas proporcionan una selectividad única
- Retención y selectividad adicionales para compuestos halogenados
- Excelente para el análisis de taxanos
Especificaciones
Columna de análisis | |
100 mm | |
100 Å | |
Sílice | |
Fluophase, análisis de taxanos | |
Fase inversa |
2,1 mm | |
5 μm | |
Perfluorohexil | |
10 % | |
Sí |