Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC Column
Código de producto. p-7139583 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10689395 150 mm 4,6 mm cada uno
10008044 50 mm 2,1 mm cada uno
10409154 100 mm 2,1 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10689395
Marca: Thermo Scientific™ 82505154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase reversa
  • El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
  • El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
  • Características de la fase sólida de Fluophase RP (perfluorohexil)
  • Las fases perfluoradas proporcionan una selectividad única
  • Retención y selectividad adicionales para compuestos halogenados
  • Excelente para el análisis de taxanos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
Tamaño de poro 100 Å
Fase estacionaria Perfluorohexil
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fluophase, análisis de taxanos
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa