Learn More
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly, Y Set
Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
Marca:  Thermo Scientific™ SH31105.01
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17840687
  • 393.79€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos.
  • Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
3 x 12,7 mm de D.I. x 19,05 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; inserto de cuerpo MPX
Conjunto en Y