Learn More
Thermo Scientific™ Fluid Transfer Assembly, Y Set
Designed to aid many common shop floor processes such as sampling, transfer, and filling, a fit-for-purpose solution in the required tubing size and length can be easily selected from these designs.
178.59€ - 436.97€
Código de producto | Marca | Estilo de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17800637
|
Thermo Scientific™
SH31108.01 |
3 x 6,35 mm de D.I. x 11,11 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; inserto de cuerpo MPC |
259.68€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17830687
|
Thermo Scientific™
SH31109.01 |
3 x 6,35 mm de D.I. x 11,11 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; inserto de cuerpo MPC |
262.64€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17810637
|
Thermo Scientific™
SH31107.01 |
3 x 9,52 mm de D.I. x 15,88 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; inserto de cuerpo MPC |
290.73€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17870627
|
Thermo Scientific™
SH31104.01 |
3 x 12,7 mm de D.I. x 19,05 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; inserto de cuerpo MPX |
390.49€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17820637
|
Thermo Scientific™
SH31110.01 |
3 x 3,22 mm de D.I. x 6,35 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; Luer |
178.59€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17840687
|
Thermo Scientific™
SH31105.01 |
3 x 12,7 mm de D.I. x 19,05 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; inserto de cuerpo MPX |
393.79€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17890627
|
Thermo Scientific™
SH31106.01 |
3 x 9,52 mm de D.I. x 15,88 mm de pared; C-Flex 374; 2 x 0,51 m a 0,51 m; inserto de cuerpo MPC |
436.97€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Standard Fluid Transfer Assembly products interconnect with Thermo Scientific standard Labtainer BPCs, Productainer BPCs, single-use bioreactors, mixers, and fermentors right on the shop floor to deliver a comprehensive and complete set of single-use products to meet the needs of your facility or process.- One set of stocked products reduces the number of customized stock keeping units (SKUs), simplifies the ordering process, and reduces product storage requirements
- Multiple manufacturing sites ensure security in product supply
- Produced under cGMP conditions in ISO 7 clean areas to ensure a high level of quality
- Characterized using ISO, USP, EP, and ASTM test methods to validate performance
Especificaciones
Conjunto en Y |