Learn More
Sampling Systems™ Fluid Point Sampler
Designed to allow rapid point sampling from drums, kegs and most containers. Sampling Systems™ Fluid Point Sampler is ideal for sampling pharmaceuticals, cosmetics and food stuffs.
Marca:  Sampling Systems™ 5551S-1000
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819371
  • 520.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L con sello de silicona (grado FDA)
  • Disponible en una variedad de longitudes
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (316L)
300 mL
1000 mm
Junta de silicona
25 mm