Learn More
Sampling Systems™ Fluid Point Sampler
Designed to allow rapid point sampling from drums, kegs and most containers. Sampling Systems™ Fluid Point Sampler is ideal for sampling pharmaceuticals, cosmetics and food stuffs.
466.00€ - 590.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (316L) |
---|---|
Incluye | Junta de silicona |
Diámetro exterior (métrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15819371
|
Sampling Systems™
5551S-1000 |
300 mL | 1000 mm |
520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15829371
|
Sampling Systems™
5551S-1500 |
450 mL | 1500 mm |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15839371
|
Sampling Systems™
5551S-600 |
160 mL | 600 mm |
466.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured in 316L stainless steel with a silicone seal (FDA grade)
- Available in a variety of lengths
- Easy to clean
Especificaciones
Acero inoxidable (316L) | |
Junta de silicona | |
25 mm |