Learn More
Human FLT3, His Tag Recombinant Protein
FLT3 Recombinant Human Protein
628.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004110 |
---|---|
Alias de gen | FLT3, FLK2, STK1, CD135 |
Especie | Human |
Etiqueta de proteína | His Tag |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11539336
|
Invitrogen
PV3182 |
10μg |
628.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15468413
|
Invitrogen
PR4666C |
100μg |
1822.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10348052
|
Invitrogen
PV4108 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
FLT3 is a tyrosine protein kinase that is a member of the growth factor receptor tyrosine kinase family.Especificaciones
NP_004110 | |
Human | |
Baculovirus |
FLT3, FLK2, STK1, CD135 | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.