Learn More
Paragon Scientific Estándar de viscosidad de vaso de circulación
Estas normas están especialmente diseñadas para su uso en copas de flujo DIN, Ford, ISO, Shell y Zahn. Certificado a 20°C y 25 °C, cada valor se prueba según ASTM D2162 para la medición de viscosidad y ASTM D1480 para la medición de densidad, certificado según las normas internacionales BS en ISO / IEC 17025 e ISO 17034.
Marca:  Paragon Scientific C20
Detalles adicionales : CAS : 8042-47-5 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16030172
  • 124.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D2162 el método primario para viscosidad.
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
  • Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
  • Garantiza el cumplimiento total del protocolo de método de prueba ASTM & IP
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
37.22 mPa.s (20°C)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Flow Cup Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO guide 34 certified, viscosity 37.22 mPa.s (20
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: white mineral oil
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Nominal values quoted