Learn More
Estándar de viscosidad de vaso de circulación
Código de producto. p-7161069
Change view
Click to view available options
Viscosidad:
1044 mPa.s (20 °C)
135,9 mPa.s (20 °C)
17,78 mPa.s (20 °C)
1882 mPa.s (20 °C)
281,4 mPa.s (20 °C)
37,22 mPa.s (20 °C)
557,7 mPa.s (20 °C)
72,9 mPa.s (20 °C)
8,945 mPa.s (20 °C)
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Viscosidad unitSize
16050172 8,945 mPa.s (20 °C) 500 ml
15929959 17,78 mPa.s (20 °C) 500 ml
16030172 37,22 mPa.s (20 °C) 500 ml
16040172 72,9 mPa.s (20 °C) 500 ml
16060172 135,9 mPa.s (20 °C) 500 ml
15939959 281,4 mPa.s (20 °C) 500 ml
15949959 557,7 mPa.s (20 °C) 500 ml
15959959 1044 mPa.s (20 °C) 500 ml
15969959 1882 mPa.s (20 °C) 500 ml
9 options
Código de producto. 16050172
Marca: Paragon Scientific C6
Estas normas están especialmente diseñadas para su uso en copas de flujo DIN, Ford, ISO, Shell y Zahn. Certificado a 20°C y 25 °C, cada valor se prueba según ASTM D2162 para la medición de viscosidad y ASTM D1480 para la medición de densidad, certificado según las normas internacionales BS en ISO / IEC 17025 e ISO 17034.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D2162 el método primario para viscosidad.
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
  • Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
  • Garantiza el cumplimiento total del protocolo de método de prueba ASTM & IP
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Viscosidad 8,945 mPa.s (20 °C)
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 500ML C6 Flow Cup Viscosity Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados