Learn More
Estándar de viscosidad de vaso de circulación
Estas normas están especialmente diseñadas para su uso en copas de flujo DIN, Ford, ISO, Shell y Zahn. Certificado a 20°C y 25 °C, cada valor se prueba según ASTM D2162 para la medición de viscosidad y ASTM D1480 para la medición de densidad, certificado según las normas internacionales BS en ISO / IEC 17025 e ISO 17034.
Marca: Paragon Scientific C600
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- Fabricado de acuerdo con ASTM D2162 el método primario para viscosidad.
- Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
- Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
- Garantiza el cumplimiento total del protocolo de método de prueba ASTM & IP
- Seguimiento completo a los estándares nacionales
- 2 años de vida útil
Especificaciones
500 mL | |
1882 mPa.s (20 °C) | |
Manufactured in accordance with ASTM D2162 the primary method for viscosity |
Nominal values quoted