Learn More
Estándar de viscosidad de vaso de circulación
Estas normas están especialmente diseñadas para su uso en copas de flujo DIN, Ford, ISO, Shell y Zahn. Certificado a 20°C y 25 °C, cada valor se prueba según ASTM D2162 para la medición de viscosidad y ASTM D1480 para la medición de densidad, certificado según las normas internacionales BS en ISO / IEC 17025 e ISO 17034.
Marca:  Paragon Scientific C200
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15949959
  • 95.45€ / 500 ml
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D2162 el método primario para viscosidad.
  • Densidad g/ml de acuerdo con ASTM D1480
  • Densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática cotizada a todas las temperaturas.
  • Garantiza el cumplimiento total del protocolo de método de prueba ASTM & IP
  • Seguimiento completo a los estándares nacionales
  • 2 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
500 mL
557.7 mPa.s (20°C)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Nominal values quoted