Learn More
Cole-Parmer™ Matraz florentino, con revestimiento de plástico para rotavapores Stuart™
El revestimiento de plástico evita la rotura. Se utiliza con rotavapores Stuart™.
Marca: Cole-Parmer™ 10096-59
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Para su uso con evaporadores giratorios Stuart™
- Vidrio con revestimiento de plástico
- Toma 29/32
Especificaciones
Matraz de evaporación | |
Vidrio con revestimiento de plástico | |
Plano |
2 l | |
29/32 |