Learn More
Cole-Parmer™ Matraz florentino, con revestimiento de plástico para rotavapores Stuart™
El revestimiento de plástico evita la rotura. Se utiliza con rotavapores Stuart™.
293.00€ - 444.00€
Especificaciones
Descripción | Matraz de evaporación |
---|---|
Material | Vidrio con revestimiento de plástico |
Junta cónica estándar | 29/32 |
Forma del fondo | Plano |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12417742
|
Cole-Parmer™
10096-59 |
2 l |
444.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12447742
|
Cole-Parmer™
10096-62 |
500 ml |
293.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para su uso con evaporadores giratorios Stuart™
- Vidrio con revestimiento de plástico
- Toma 29/32
Especificaciones
Matraz de evaporación | |
Vidrio con revestimiento de plástico | |
29/32 | |
Plano |