Learn More
FLJ25006 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26103-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814635
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FLJ25006 likely exerts a protein serine/threonine kinase activity.
Especificaciones
Especificaciones
FLJ25006
Polyclonal
Unconjugated
SGK494
FLJ25006, SGK494
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
124923, 216976
-20°C
Liquid
Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5SYL1, Q96LW2
Rskr, SGK494
FLJ25006 Fusion Protein Ag22017
150 μL
Primary
Human, Mouse